Print…
Veratraldehyde 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
162610050 162611000 162615000 162610025
ACRO162610050EA 35.5 EUR
ACRO162610050 ACRO162611000 ACRO162615000 ACRO162610025
Veratraldehyde 99+%
Veratraldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 281 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 42…45 °C
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003363
Número CAS: 120-14-9
EINECS: 204-373-2
Merck Index: 12,10084
Encomendar
Appearance White to yellow Lumps or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 45 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %