2,6-Dimethoxybenzaldehyde ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12209.03
A12209.06
A12209.14
A12209.03EA
58.1
EUR
A12209.03
A12209.06
A12209.14
2,6-Dimethoxybenzaldehyde ≥99%
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 3392-97-0
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 96-98°
Boiling Point: 285°
MDL No.: MFCD00010862
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 285 °C Ponto de Fusão: 96…98 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010862 Número CAS: 3392-97-0 |