Print…
VWR®, Funis, para pó
Fornecedor: VWR Collection
221-0183EA 23.3 EUR
221-0183 221-0184 221-0185 221-0186 221-0187 221-0188
VWR®, Funis, para pó
Funis Funis para pó
De vidro borossilicato, grau 3,3.
  • Boas propriedades físicas e químicas
  • Excelente resistência térmica
  • Facilidade e rapidez de limpeza
Com paredes interiores lisas. Para a transferência de pós. Também podem ser utilizados para líquidos.