Print…
VWR®, Funis com haste longa
Fornecedor: VWR Collection
221-0172EA 36.1 EUR
221-0172 221-0173 221-0174
VWR®, Funis com haste longa
Funis Funis de filtração Funis de filtração
Vidro de borosilicato, classe 3.3.
  • Muito boa resistência química
  • Elevada resistência à temperatura
  • Expansão térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às mudanças de temperatura
Com as paredes internas lisas.
Certificações: ISO 4798.