Print…
2,5-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A19928.14 A19928.22 A19928.36
A19928.14EA 34.7 EUR
A19928.14 A19928.22 A19928.36
2,5-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
2,5-Dimethoxybenzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 93-02-7 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 47-51° Boiling Point: 146°/10mm Beilstein Reference: 509301 MDL No.: MFCD00003314
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 146 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 47…51 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003314
Número CAS: 93-02-7
EINECS: 202-211-5