2,4-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12549.14
A12549.22
A12549.14EA
41.2
EUR
A12549.14
A12549.22
2,4-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 613-45-6
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 67-71°
Boiling Point: 165°/10mm
MDL No.: MFCD00003311
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 165 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 67…71 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003311 Número CAS: 613-45-6 EINECS: 210-342-4 |