Print…
2,4-Dimethoxybenzaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
115380250 115381000 115385000
ACRO115380250EA 35.4 EUR
ACRO115380250 ACRO115381000 ACRO115385000
2,4-Dimethoxybenzaldehyde 98%
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 165 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 68…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003311
Número CAS: 613-45-6
EINECS: 210-342-4
Encomendar
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %