Print…
2,3-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A14080.14 A14080.22
A14080.14EA 48.7 EUR
A14080.14 A14080.22
2,3-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 86-51-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 51-52° Boiling Point: 178°/20mm Beilstein Reference: 908264 MDL No.: MFCD00003309
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Ponto de ebulição: 178 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 51…52 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003309
Número CAS: 86-51-1
EINECS: 201-677-7