Print…
2,3-Dimethoxybenzaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
115370500 115370100
ACRO115370500EA 98.6 EUR
ACRO115370500 ACRO115370100
2,3-Dimethoxybenzaldehyde 97%
2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Ponto de ebulição: 137 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 49…54 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003309
Número CAS: 86-51-1
EINECS: 201-677-7
Encomendar
Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥96.0 %