Print…
Vanilina, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.08510.9025 1.08510.1000
1.08510.9025EA 0 EUR
1.08510.9025 1.08510.1000
Vanilina, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient, SAFC®
Vanilina
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 285 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼82 °C
Densidade: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006942
Número CAS: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM