Print…
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
55543-1G 55543-5G
SIAL55543-1GEA 71.3 EUR
SIAL55543-1G SIAL55543-5G
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 273 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 156…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051964
Número CAS: 18278-34-7