Print…
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
335930010 335930050 335930250
ACRO335930010EA 34.9 EUR
ACRO335930010 ACRO335930050 ACRO335930250
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 98%
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 273 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 153…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051964
Número CAS: 18278-34-7
Encomendar
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 161 °C
HPLC ≥97.5 %