Print…
3-Hidroxi-p-anisaldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
A12866.06 A12866.14 A12866.22
A12866.06EA 24.4 EUR
A12866.06 A12866.14 A12866.22
3-Hidroxi-p-anisaldeído ≥98%
3-Hidroxi-p-anisaldeído
Purity: 98% CAS No.: 621-59-0 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 112-116° Boiling Point: 179°/15mm Beilstein Reference: 1073021 MDL No.: MFCD00003369
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 179 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 112…116 °C
Densidade: 1.20
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003369
Número CAS: 621-59-0
EINECS: 210-694-9