Print…
3-Hidroxi-p-anisaldeído 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
162570050 162570250 162571000
ACRO162570050EA 22 EUR
ACRO162570050 ACRO162570250 ACRO162571000
3-Hidroxi-p-anisaldeído 98%
3-Hidroxi-p-anisaldeído
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 179 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 112…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003369
Número CAS: 621-59-0
EINECS: 210-694-9
Encomendar
Appearance Off-white to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥97.5 %