Print…
Cassetes para tecidos, Slimsette™, em mangas QuickLoad™, M509SL
Fornecedor: Simport Scientific
M509-10SL M509-11SL M509-12SL M509-2SL M509-3SL M509-4SL M509-5SL M509-6SL M509-7SL M509-8SL M509-9SL
720-1421EA 256 EUR
720-1421 720-1423 720-1425 720-1430 720-1432 720-1434 720-1436 720-1438 720-1440 720-1442 720-1444
Cassetes para tecidos, Slimsette™, em mangas QuickLoad™, M509SL
Cassetes histológicas Cassetes de Processamento de Tecidos
Feitas de polímero de acetal. Este modelo é semelhante à cassete M507, mas destina-se aos procedimentos de inclusão/processamento de tecidos.
  • Existem zonas amplas para rotulagem em três lados da cassete
  • Campo para inscrição anterior num ângulo de 45°
  • Disponíveis em várias cores não citotóxicas e não metálicas
A manga transparente permite visualizar as cassetes, de modo a garantir que não há congestionamento na manga durante o processo de impressão. As ranhuras de fluxo contínuo maximizam a troca de fluidos e asseguram uma drenagem adequada. As tampas podem ser abertas e fechadas as vezes que forem necessárias e voltam a trancar em segurança, sem risco de perda de amostras. Antes de se iniciar o processo de inclusão, as tampas podem ser comodamente retiradas e eliminadas.
Embalagem: Cada caixa contém 10 mangas de 75 cassetes.