Print…
VWR® Traceable®, Triple-Display Thermometers
Fornecedor: VWR Collection
620-1822EA 191 EUR
620-1822 620-1823 620-1827
VWR® Traceable®, Triple-Display Thermometers
Termómetros Termómetros Digitais
Este termómetro duplo monitoriza as temperaturas no frigorífico e no congelador em simultâneo ou em dois locais do frigorífico. O sensor de frasco para regulação da temperatura elimina as variações térmicas transitórias resultantes da abertura da porta do frigorífico. A unidade patenteada cumpre todos os requisitos para termómetros de vacinas e termómetros para Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC). Podem ser usados em banhos-maria, blocos de aquecimento e incubadoras.
  • Displays exact time and date when an alarm is triggered, alarms are programmable in 0,1 °C increments
  • Monitor minimum and maximum readings and displays exact time and date when maximum and minimum temperatures occurred for both probes
  • Triple-display shows current, minimum and maximum temperatures
  • High and low user-settable alarms (visual and audio)
Chemical resistant, waterproof sensor/non toxic glycol bottle probes. Cable length: 3 metres.
Certificações: Solution recognised as safe by the FDA. Calibration compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Fornecimento: Fornecido com um certificado Traceable® com número de série individual que indica a rastreabilidade de acordo com os padrões NIST, um suporte, VELCRO®, tiras magnéticas, suporte de parede, duas pilhas AAA para um ano de monitorização "sempre ligado", pilha de substituição.