Ethylvanillin ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 3-(Ethoxy-d5)-4-hydroxybenzaldehyde
A19478.14
A19478.22
A19478.36
A19478.14EA
27.2
EUR
A19478.14
A19478.22
A19478.36
Ethylvanillin ≥98%
Ethylvanillin
Purity: 98%
CAS No.: 121-32-4
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point: 127°(260°F)
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 285°
Beilstein Reference: 1073761
Merck Reference: 14,3859
MDL No.: MFCD00006944
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 285 °C Ponto de Fusão: 75…79 °C Ponto de Inflamação: 127 °C (260 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006944 Número CAS: 121-32-4 EINECS: 204-464-7 Merck Index: 14,3859 |