Print…
Clipes para juntas esmeriladas, Clipox®
Fornecedor: CLIPOX
10060 10010 10034 10029 10024 10019 10012 10045
201-0440EA 0 EUR
201-0440 201-0406 201-0437 201-0436 201-0435 201-0409 201-0407 201-0439
Clipes para juntas esmeriladas, Clipox®
Pinças /Clamps Pinças para juntas NS
Arame de mola de aço inoxidável AISI 316 Ti.
  • Resistência excepcional contra temperatura, produtos químicos e ácidos
  • Fácil de montar e remover devido às pegas laterais
  • Conjunto de fixação horizontal e vertical com suspensão vertical em caso de sobrecarga de pressão
Certificações: Em conformidade com a norma ISO 9001