Print…
5-Metoxisalicilaldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
A15753.06 A15753.14 A15753.18 A15753.22
A15753.06EA 98.9 EUR
A15753.06 A15753.14 A15753.18 A15753.22
5-Metoxisalicilaldeído ≥98%
5-Metoxisalicilaldeído
Purity: 98% CAS No.: 672-13-9 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5780 Melting Point: 13-16° Boiling Point: 248-252° Beilstein Reference: 1100532 MDL No.: MFCD00003332
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 248…252 °C
Ponto de Fusão: 13…16 °C
Densidade: 1,221
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003332
Número CAS: 672-13-9
EINECS: 211-589-0