Print…
5-Metoxisalicilaldeído 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
164160050 164160100 164160500
ACRO164160050EA 89.5 EUR
ACRO164160050 ACRO164160100 ACRO164160500
5-Metoxisalicilaldeído 98%
5-Metoxisalicilaldeído
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 103 °C (2,5 mmHg)
Ponto de Fusão: 4 °C
Densidade: 1,21 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003332
Número CAS: 672-13-9
EINECS: 211-589-0
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %