Print…
4-Methoxysalicylaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
A12971.03 A12971.06 A12971.14
A12971.03EA 28.6 EUR
A12971.03 A12971.06 A12971.14
4-Methoxysalicylaldehyde ≥98%
4-Methoxysalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 673-22-3 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-44° Beilstein Reference: 1072443 MDL No.: MFCD00003327
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 124 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 40…44 °C
Densidade: 1.2065 g/cm³ (51 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003327
Número CAS: 673-22-3
EINECS: 211-604-0