Print…
4-Methoxysalicylaldehyde 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
171080050 171080250
ACRO171080050EA 83.1 EUR
ACRO171080050 ACRO171080250
4-Methoxysalicylaldehyde 99%
4-Methoxysalicylaldehyde
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 124 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 40…43 °C
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003327
Número CAS: 673-22-3
EINECS: 211-604-0
Encomendar
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥98.5 %