Print…
p-Anisaldehyde ≥98.0% (por GC) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Methoxybenzaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22314.0250 8.22314.1000
8.22314.0250EA 52.5 EUR
8.22314.0250 8.22314.1000
p-Anisaldehyde ≥98.0% (por GC) para síntese, Sigma-Aldrich®
p-Anisaldehyde
Fórmula: C₈H₈O₂
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Ponto de ebulição: 247…249 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 0…2 °C
Densidade: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003385
Número CAS: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 13,00666
Encomendar
Solubility 2 g/l (20 °C)
Molar Mass 136.15 g/mol
Boiling Point 247 - 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 116 °C
Refractive Index 1.57 (20 °C)
Explosion Limit 1.4 - 5.3 %(V)
Density 1.12 g/cm3 (25 °C)
pH 7 (2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C