p-Anisaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Methoxybenzaldehyde
A15364.30
A15364.0B
A15364.18
A15364.30EA
50.4
EUR
A15364.30
A15364.0B
A15364.18
p-Anisaldehyde ≥98%
p-Anisaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 123-11-5
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 116°(241°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.121
Refractive Index: 1.5730
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 0-2°
Boiling Point: 247-249°
Beilstein Reference: 471382
Merck Reference: 14,663
MDL No.: MFCD00003385
Fórmula:
C₈H₈O₂ Peso Molecular: 136.15 g/mol Ponto de ebulição: 247…249 °C Ponto de Fusão: 0…2 °C Densidade: 1.121 Ponto de Inflamação: 116 °C (241 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003385 Número CAS: 123-11-5 EINECS: 204-602-6 Merck Index: 13,00666 |