Print…
p-Anisaldehyde 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methoxybenzaldehyde
104800050 104801000 104805000 104800025
ACRO104800050EA 56.6 EUR
ACRO104800050 ACRO104801000 ACRO104805000 ACRO104800025
p-Anisaldehyde 99+%
p-Anisaldehyde
Fórmula: C₈H₈O₂
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Ponto de ebulição: 248…249 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –1 °C
Densidade: 1.121 g/cm³
Ponto de Inflamação: 116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003385
Número CAS: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 13,00666
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5710 to 1.5740 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Relative density (D20/4°C) 1.120 to 1.124