Print…
Mechanical overhead stirrers, RKG-00-Bo, TURBOTRON®, IKA®
Fornecedor: IKA
U098950 U084463 U087228
IKAAU098950EA 0 EUR
IKAAU098950 IKAAU084463 IKAAU087228
Mechanical overhead stirrers, RKG-00-Bo, TURBOTRON®, IKA®
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores suspensos
Agitadores poderosos e mecânicamente controlados para mistura intensiva com a aprovação para uso em Ex-Zone 1 (2G), classe de temperatura T3 acc. Com a directiva ATEX 95.
  • Adequados para recipientes abertos ou sem pressão
  • Possivel troca das ferramentes de agitação
Informações de encomenda: Fornecido sem cabos