m-Anisaldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Methoxybenzaldehyde
A13962.14
A13962.22
A13962.14EA
37.2
EUR
A13962.14
A13962.22
m-Anisaldeído ≥98%
m-Anisaldeído
Purity: 98%
CAS No.: 591-31-1
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 121°(250°F)
Refractive Index: 1.5530
Odour: Characteristic
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 606013
MDL No.: MFCD00003361
Fórmula:
C₈H₈O₂ Peso Molecular: 136.15 g/mol Ponto de ebulição: 231…233 °C Densidade: 1.118 Ponto de Inflamação: 121 °C (250 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003361 Número CAS: 591-31-1 EINECS: 209-712-8 |