Print…
m-Anisaldeído 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methoxybenzaldehyde
156760250 156761000 156765000
ACRO156760250EA 32.9 EUR
ACRO156760250 ACRO156761000 ACRO156765000
m-Anisaldeído 97%
m-Anisaldeído
Fórmula: C₈H₈O₂
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Ponto de ebulição: 143 °C (50 mmHg)
Densidade: 1.119 g/cm³
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003361
Número CAS: 591-31-1
EINECS: 209-712-8
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Iodide (I) (Limit about 0.005 %) Passes test
Bromate (BrO3) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %