o-Anisaldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Salicylaldehyde methyl ether, 2-Methoxybenzaldehyde, 2-Anisaldehyde
A10770.22
A10770.36
A10770.22EA
52.6
EUR
A10770.22
A10770.36
o-Anisaldeído ≥98%
o-Anisaldeído
Purity: 98%
CAS No.: 135-02-4
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 117°(242°F)
Refractive Index: 1.5610
Odour: Characteristic
Melting Point: 35-39°
Boiling Point: 237-238°
Beilstein Reference: 606301
MDL No.: MFCD00003308
Fórmula:
C₈H₈O₂ Peso Molecular: 136.15 g/mol Ponto de ebulição: 237…238 °C Ponto de Fusão: 35…39 °C Densidade: 1.13 Ponto de Inflamação: 117 °C (242 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003308 Número CAS: 135-02-4 EINECS: 205-171-7 |