Print…
o-Anisaldeído 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Salicylaldehyde methyl ether, 2-Methoxybenzaldehyde, 2-Anisaldehyde
149220050 149221000 149225000
ACRO149220050EA 33.4 EUR
ACRO149220050 ACRO149221000 ACRO149225000
o-Anisaldeído 98%
o-Anisaldeído
Fórmula: C₈H₈O₂
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Ponto de ebulição: 238
Ponto de Fusão: 34…40 °C
Ponto de Inflamação: 117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003308
Número CAS: 135-02-4
EINECS: 205-171-7
Encomendar
Appearance Light yellow to light brown Crystals or solid or liquids
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 40 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +19.0° to +21.0° (20 °C, 589 nm) (c=2 in ethanol)