Salicylaldehyde ethyl ether ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Ethoxybenzaldehyde
A15035.18
A15035.22
A15035.18EA
51.6
EUR
A15035.18
A15035.22
Salicylaldehyde ethyl ether ≥97%
Salicylaldehyde ethyl ether
Purity: 97+%
CAS No.: 613-69-4
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 249°
Beilstein Reference: 1937270
MDL No.: MFCD00003316
Fórmula:
C₉H₁₀O₂ Peso Molecular: 150.18 g/mol Ponto de ebulição: 249 °C Ponto de Fusão: 20…22 °C Densidade: 1.077 Ponto de Inflamação: 91 °C (195 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003316 Número CAS: 613-69-4 EINECS: 210-349-2 |