3,5-Dinitrosalicilaldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20424.03
B20424.06
B20424.03EA
63.4
EUR
B20424.03
B20424.06
3,5-Dinitrosalicilaldeído ≥98%
Purity: 98%
CAS No.: 2460-59-5
Molecular Formula: C7H4N2O6
Formula Weight: 212.12
Melting Point: 71-74°
Beilstein Reference: 1121900
Fórmula:
C₇H₄N₂O₆ Ponto de Fusão: 71…74 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007103 Número CAS: 2460-59-5 EINECS: 219-551-5 |