2,4-Dinitrobenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15452.03
A15452.06
A15452.14
A15452.03EA
50.1
EUR
A15452.03
A15452.06
A15452.14
2,4-Dinitrobenzaldehyde ≥98%
2,4-Dinitrobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 528-75-6
Molecular Formula: C7H4N2O5
Formula Weight: 196.12
Melting Point: 65-68°
Boiling Point: 190°/10mm
Merck Reference: 14,3272
MDL No.: MFCD00013376
Fórmula:
C₇H₄N₂O₅ Ponto de ebulição: 190 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 65…68 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013376 Número CAS: 528-75-6 EINECS: 208-440-7 Merck Index: 14,3272 |