5-Nitrosalicilaldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10264.06
A10264.14
A10264.22
A10264.06EA
58.7
EUR
A10264.06
A10264.14
A10264.22
5-Nitrosalicilaldeído ≥98%
5-Nitrosalicilaldeído
Purity: 98%
CAS No.: 97-51-8
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 123-127°
Beilstein Reference: 512565
Fórmula:
C₇H₅NO₄ Ponto de Fusão: 123…127 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007337 Número CAS: 97-51-8 EINECS: 202-587-0 |