Print…
5-Nitrosalicilaldeído 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
416180050 416180250
ACRO416180050EA 50.6 EUR
ACRO416180050 ACRO416180250
5-Nitrosalicilaldeído 98+%
5-Nitrosalicilaldeído
Fórmula: C₇H₅NO₄
Ponto de Fusão: 125…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007337
Número CAS: 97-51-8
EINECS: 202-587-0
Encomendar
Appearance Yellow to orange to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 128 °C
GC ≥98.0 %