Print…
4-Nitrobenzaldeído 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
156990250 156991000 156995000
ACRO156990250EA 39.2 EUR
ACRO156990250 ACRO156991000 ACRO156995000
4-Nitrobenzaldeído 99%
4-Nitrobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅NO₃
Peso Molecular: 151.12 g/mol
Ponto de ebulição: 300
Ponto de Fusão: 105…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007346
Número CAS: 555-16-8
EINECS: 209-084-5
Merck Index: 12,06684
Encomendar
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure