Print…
3-Nitrobenzaldeído ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13594.0B A13594.30 A13594.36
A13594.0BEA 210 EUR
A13594.0B A13594.30 A13594.36
3-Nitrobenzaldeído ≥99%
3-Nitrobenzaldeído
Purity: 99% CAS No.: 99-61-6 Molecular Formula: C7H5NO3 Formula Weight: 151.12 Melting Point: 57-59° Boiling Point: 164°/23mm Merck Reference: 14,6587 MDL No.: MFCD00007249
Fórmula: C₇H₅NO₃
Peso Molecular: 151.12 g/mol
Ponto de ebulição: 164 °C (23 mmHg)
Ponto de Fusão: 57…59 °C
Densidade: 1.481 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007249
Número CAS: 99-61-6
EINECS: 202-772-6
Merck Index: 12,06684