Print…
3-Nitrobenzaldeído 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
128411000 128415000
ACRO128411000EA 29.8 EUR
ACRO128411000 ACRO128415000
3-Nitrobenzaldeído 99%
3-Nitrobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅NO₃
Peso Molecular: 151.12 g/mol
Ponto de ebulição: 232
Ponto de Fusão: 56…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007249
Número CAS: 99-61-6
EINECS: 202-772-6
UN: 3077
Merck Index: 12,06684
Encomendar
Appearance Yellow to yellow-brown Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %