Print…
2-Nitrobenzaldeído para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22293.0025 8.22293.0100 8.22293.0001
8.22293.0025EA 52.2 EUR
8.22293.0025 8.22293.0100 8.22293.0001
2-Nitrobenzaldeído para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅NO₃
Peso Molecular: 151.12 g/mol
Ponto de ebulição: 285
Ponto de Fusão: 41…43 °C
Densidade: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007132
Número CAS: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 12,06684
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 41 - 43 °C
Molar Mass 151.12 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 156 °C (20 hPa)
Ignition Point 200 °C (Lit.)