Print…
2-Nitrobenzaldeído 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
128400250 128401000 128405000
ACRO128400250EA 51.7 EUR
ACRO128400250 ACRO128401000 ACRO128405000
2-Nitrobenzaldeído 99+%
2-Nitrobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅NO₃
Ponto de ebulição: 153 °C (23 mmHg)
Ponto de Fusão: 41…44 °C
Densidade: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007132
Número CAS: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 12,06684
Encomendar
Appearance Yellow Powder or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥99.0 %