Print…
4-(Dimetilamino)benzaldeído ≥99%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
23439.158EA 100 EUR
23439.158 23439.238
4-(Dimetilamino)benzaldeído ≥99%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. reagente analítico
4-(Dimetilamino)benzaldeído
Fórmula: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Ponto de ebulição: 266 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 72 °C
Densidade: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003381
Número CAS: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %
Bases of indole type Passes test
IR Spectrum Passes test
Organic impurities Passes test
Solution in acetic acid Passes test
Melting point 72 - 74 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Insolubility in alcohol Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test