Print…
4-(Dimetilamino)benzaldeído ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
423630250 423631000 423635000 423630025
ACRO423630250EA 36.4 EUR
ACRO423630250 ACRO423631000 ACRO423635000 ACRO423630025
4-(Dimetilamino)benzaldeído ACS
4-(Dimetilamino)benzaldeído
Fórmula: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Ponto de ebulição: 176…177 °C (17 mmHg)
Ponto de Fusão: 70…75 °C
Densidade: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Ponto de Inflamação: 164 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003381
Número CAS: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to light green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 75 °C
Solubility (in alcohol) Passes test, (in hydrochloric acid) Passes test
Residue after ignition ≤0.1 %
Color of alcohol solution ≤60 APHA
Color of a HCl solution Passes test