Print…
4-(Dimetilamino)benzaldeído 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ehrlich's Reagent, 4-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, p-Dimethylamino-Benzaldehyde, p-Dimethylaminobenzaldehyde, p-(Dimethylamino)benzaldehyde
168760250 168761000 168765000 168760025
ACRO168760250EA 22.4 EUR
ACRO168760250 ACRO168761000 ACRO168765000 ACRO168760025
4-(Dimetilamino)benzaldeído 99+%
4-(Dimetilamino)benzaldeído
Fórmula: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Peso Molecular: 149.19 g/mol
Ponto de ebulição: 176…177 °C (17 mmHg)
Ponto de Fusão: 70…75 °C
Ponto de Inflamação: 164 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003381
Número CAS: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to light green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 75 °C
GC ≥99.0 %