Print…
4-(Dietilamino)benzaldeído 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Diethylaminobenzaldehyde
114001000 114005000
ACRO114001000EA 44.2 EUR
ACRO114001000 ACRO114005000
4-(Dietilamino)benzaldeído 99%
4-(Dietilamino)benzaldeído
Fórmula: C₁₁H₁₅NO
Ponto de ebulição: 174 °C (7 mmHg)
Ponto de Fusão: 38…41 °C
Densidade: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003382
Número CAS: 120-21-8
EINECS: 204-377-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Green to brown to black Coarse crystals or chunks or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Fluorescence max 605 nm (in Methanol)
Optimum lasing 614 nm (in Methanol)
Suitability (for use as a laser dye) Passes test
Molar absorption coefficient ≥105000 l/(mol.cm) (at Lambda max)