Print…
Vanilina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18718.0100 8.18718.9025 8.18718.0500
8.18718.0100EA 43.2 EUR
8.18718.0100 8.18718.9025 8.18718.0500
Vanilina para síntese, Sigma-Aldrich®
Vanilina
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 285 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼82 °C
Densidade: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006942
Número CAS: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 10 g/l (25 °C)
Melting Point 82 °C
Molar Mass 152.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 154 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 0.0029 hPa (25 °C)
Flash Point 153 °C
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 4.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C