Ácido vanílico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12074.14
A12074.22
A12074.36
A12074.14EA
43.7
EUR
A12074.14
A12074.22
A12074.36
Ácido vanílico ≥98%
Ácido vanílico
Purity: 98%
CAS No.: 121-34-6
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 210-218°
Beilstein Reference: 2208364
Merck Reference: 14,9931
MDL No.: MFCD00002551
Fórmula:
C₈H₈O₄ Ponto de ebulição: 353 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 210…218 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002551 Número CAS: 121-34-6 EINECS: 204-466-8 Merck Index: 14,9931 |