Print…
Vanilina 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
140820010 140820020 140821000 140822500 140820050
ACRO140820010EA 154 EUR
ACRO140820010 ACRO140820020 ACRO140821000 ACRO140822500 ACRO140820050
Vanilina 99%, puro
Vanilina
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 170 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 81…84 °C
Densidade: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006942
Número CAS: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %