Print…
Benzaldeído, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
09143-25ML-F 09143-5ML-F
09143-25ML-FEA 412 EUR
09143-25ML-F 09143-5ML-F
Benzaldeído, Supelco®
Benzaldeído
Fórmula: C₆H₅CHO
Ponto de ebulição: 179 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –26 °C
Densidade: 1,049 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003299
Número CAS: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
UN: 1990
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6554d2d6d77311eee8e84bfe276729e9af4346b&vid=daf04a77c3527e1c8a257ef2d911d69c6f6ccc10&prid=web&clid=SAPDAM