Benzaldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
30749.A1
30749.A5
30749.30
30749.A1EA
40.9
EUR
30749.A1
30749.A5
30749.30
Benzaldeído ≥98%
Benzaldeído
Purity: 98%
CAS No.: 100-52-7
Molecular Formula: C7H6O
Formula Weight: 106.12
Flash Point: 62°(143°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.047
Refractive Index: 1.5450
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Almond-like
Melting Point: -26°
Boiling Point: 178-179°
Beilstein Reference: 471223
Merck Reference: 14,1058
UN No.: 1990
MDL No.: MFCD00003299
Fórmula:
C₆H₅CHO Ponto de ebulição: 178…179 °C Ponto de Fusão: –26 °C Densidade: 1,047 Ponto de Inflamação: 62 °C (143 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003299 Número CAS: 100-52-7 EINECS: 202-860-4 UN: 1990 ADR: 9,III Merck Index: 14,1058 |