Print…
Benzaldeído 99.5+%, AcroSeal®, puro, bidestilado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
378361000 378360010
378361000.EA 69 EUR
378361000. 378360010.
Benzaldeído 99.5+%, AcroSeal®, puro, bidestilado
Benzaldeído
Fórmula: C₆H₅CHO
Ponto de ebulição: 179 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –26 °C
Densidade: 1,043 g/cm³
Ponto de Inflamação: 64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003299
Número CAS: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
UN: 1990
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98811dd8cad9340872b5c4b5bfb305860eb1f81a&vid=934c1b87225e77b213e66c334d8f27ef4d924847&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5460 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %